Merck
398462
Sigma-Aldrich
水酸化金(III)
別名:
Gold Trihydroxide, Gold trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Au(OH)3
CAS番号:
分子量:
247.99
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
アッセイ
79-81.4% Au basis (after reduction with hydrazine dihydrate, gravimetric)
フォーム
powder
SMILES記法
O[Au](O)O
InChI
1S/Au.3H2O/h;3*1H2/q+3;;;/p-3
InChI Key
WDZVNNYQBQRJRX-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
Synthesis of gold hydroxide complexes with N-heterocyclic carbene has been reported. A variety of perfluoroaryls, N-heterocyclic and alkynyl compounds may be synthesized by reacting gold(III) hydroxide with C–H and N–H compounds and arylboronic acids. Potassium aurate may be prepared by heating auric hydroxide with conc. KOH. 3
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
398462-BULK:
398462-VAR:
398462-1G:
398462-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis of gold hydroxide complex bearing N-heterocyclic carbene was reported.
Gaillard S, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 46, 2742-2744 (2010)
Cyclometallated gold(III) hydroxides as versatile synthons for Au?N, Au?C complexes and luminescent compounds.
Rosca DA, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 48, 7247-7249 (2012)
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.