Merck
50780
Sigma-Aldrich
塩化金(III) 酸 水和物
~52% Au basis
別名:
クロロ金酸, テトラクロロ金(III)酸, テトラクロロ金(III)酸水素 水和物, 金クロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HAuCl4 · aq
CAS番号:
分子量:
339.79 (anhydrous basis)
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
形状
powder
濃度
~52% Au
brown
密度
3.9 g/mL at 25 °C
SMILES記法
O.Cl.Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.H2O/h;4*1H;1H2/q+3;;;;;/p-3
InChI Key
OVJUDSKPNIBLOO-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Gold(III) chloride hydrate is a yellowish crystalline solid and a powerful oxidizing agent widely used in gold electroplating, catalyst synthesis, and organic transformations.
アプリケーション
Gold(III) chloride hydrate can be used:
  • As a precursor to synthesize blue-emitting gold nanoclusters.
  • As a dopant to enhance the optoelectronic properties of single-walled carbon nanotubes.
  • To produce composite colloids of gold and polypyrrole.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
50780-1G:4548173241432
50780-VAR:
50780-BULK:
50780-250MG:4548174014530
50780-5G:4548173241449
50780-INTR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.