Merck
G4022
Sigma-Aldrich
塩化金(III) 酸 三水和物
ACS reagent, ≥49.0% Au basis
別名:
テトラクロロ金(III)酸, テトラクロロ金(III)酸水素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HAuCl4 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
393.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
フォーム
powder, crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gold
濃度
≥49.0% Au
不純物
≤0.1% Insoluble in ether
微量陽イオン
alkalies and other metals (as sulfates): ≤0.2%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Au](Cl)Cl
InChI
1S/Au.4ClH.3H2O/h;4*1H;3*1H2/q+3;;;;;;;/p-3
InChI Key
XYYVDQWGDNRQDA-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
塩化金(III)三水和物は、さまざまな金還元剤を使用した金ナノ粒子(AuNP)の製造のための前駆体塩として使用できます。
以下のプロセスで触媒としても使用できます:
  • イサチン/アセナフトキノン、活性メチレン化合物、および環状1,3-ジケトン/4-ヒドロキシクマリンの1ポット3成分反応を介したスピロクロメン誘導体合成に、PEG 400中のHAuCl4 3H2Oを使用。      
  • 芳香族/脂肪族アルコールの対応するカルボニル化合物への化学選択的酸化にAu/CeO2触媒システムを使用。      
  • アリルトリメチルシランを用いた1,4-エポキシ-1,4-ジヒドロナフタレンの開環によるアリルナフタレンの合成に使用。
ピクトグラム
Health hazardCorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Oral
ターゲットの組織
Kidney
保管分類コード
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G4022-VAR:
G4022-25G:4548173197661
G4022-5G:4548173197678
G4022-BULK:
G4022-10G:4548173197647
G4022-1G:4548173197654
G4022-H:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Regioselective Gold-Catalyzed Allylative Ring Opening of 1, 4-Epoxy-1, 4-dihydronaphthalenes
Sawama Y, et al.
Synlett, 2010(14), 2151-2155 (2010)
Sang Hui Jun et al.
Journal of nanoscience and nanotechnology, 14(8), 6202-6208 (2015-05-06)
Traditional medicinal plants possess diverse active constituents for exerting their biological activities. Recently, the innovative applications of plant extracts have revealed their promise as 'green' reducing agents for the reduction of metal ions during the synthesis of metallic nanoparticles. Herein
Jairo Pinto Oliveira et al.
Scientific reports, 9(1), 13859-13859 (2019-09-27)
Antibody-coated nanoparticles have recently attracted considerable attention, with the focus falling on diagnostics. Nevertheless, controlled antibody bioconjugation remains a challenge. Here, we present two strategies of bioconjugation with the aim of evaluating the best approach for the coupling of antibodies
資料
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.