Merck
398470
Sigma-Aldrich
臭化金(III)
99.9% trace metals basis
別名:
Auric bromide, Gold tribromide, Gold(3+) tribromide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
AuBr3
CAS番号:
分子量:
436.68
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
グレード
for analytical purposes
品質水準
アッセイ
99.9% trace metals basis
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
core: gold
不純物
≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis
溶解性
H2O: slightly soluble(lit.)
ethanol: slightly soluble(lit.)
SMILES記法
Br[Au](Br)Br
InChI
1S/Au.3BrH/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI Key
OVWPJGBVJCTEBJ-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
詳細
臭化金(III)は、金臭化物としても知られ、金ナノ粒子、触媒、および種々の有機金化合物の生産における出発物質として機能します。
アプリケーション
臭化金(III)は以下に使用できます:
  • ペロブスカイトナノ結晶のために 金ナノ粒子を合成するための前駆体として。
  • α-ケトアミドを合成するための、アミンとフェニルグリオキサール誘導体の脱水素カップリングのための触媒として。
  • 2H-アジリンによるイソシアネートの化学選択的環付加のため。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
398470-5G:4548173143026
398470-1G:4548173143019
398470-BULK:
398470-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
398470-1G4061831984255
398470-5G4061831984262