Merck
695173
Sigma-Aldrich
ジクロロ(2-ピリジンカルボキシラト)金
別名:
(SP-4-3)-Dichloro(2-pyridinecarboxylato-κN1,κO2)gold
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H4NAuCl2O2
CAS番号:
分子量:
389.97
MDL番号:
UNSPSCコード:
12161600
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
core: gold
reagent type: catalyst
mp
175-176 °C
SMILES記法
Cl[Au]1(Cl)OC(=O)C2=[N]1C=CC=C2
InChI
1S/C6H5NO2.Au.2ClH/c8-6(9)5-3-1-2-4-7-5;;;/h1-4H,(H,8,9);;2*1H/q;+3;;/p-3
InChI Key
PKAWSKSRAJXTIH-UHFFFAOYSA-K
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
695173-VAR:
695173-BULK:
695173-1G:
695173-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Cycloisomerization of 1,4-, 1,5-,1,6-, and 1,7-Enynes
We are proud to offer a treasure-trove of gold precatalysts and silver salts, as well as an extensive portfolio of unsaturated building blocks to accelerate your research success in this exciting field.