Merck
234788
Sigma-Aldrich
水素化トリブチルスズ
contains 0.05% BHT as stabilizer, 97%
別名:
TBTH, Tri-n-butylstannane, Tri-n-butyltin hydride, Tributylstannane
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH3(CH2)3]3SnH
CAS番号:
分子量:
291.06
Beilstein:
3587329
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
フォーム
liquid
含みます
0.05% BHT as stabilizer
反応適合性
reagent type: reductant
屈折率
n20/D 1.473 (lit.)
bp
80 °C/0.4 mmHg (lit.)
密度
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[H][Sn](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/3C4H9.Sn.H/c3*1-3-4-2;;/h3*1,3-4H2,2H3;;
InChI Key
DBGVGMSCBYYSLD-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
イソオキサゾロ-ベンゾアズレン環系を生成する分子内環化反応を促進させるラジカル。バイオミメティックなDiels-Alder二量化反応による(+)-パネポフェナントリンの合成に用いられているビニルすずフラグメント
還元的開裂反応、ラジカル脱ハロゲン化反応、分子内ラジカル環化反応に広く用いられているラジカル試薬です。
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazardEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
104.0 °F - closed cup
引火点(℃)
40 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
234788-50G:4548173121697
234788-VAR:
234788-2KG:4548173121673
234788-BULK:
234788-500G:4548173121680
234788-10G:4548173121659
234788-PZ:
234788-20KG:4548173121666
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Tetrahedron Letters, 47, 7043-7043 (2006)
Synthesis, 665-665 (1987)
Tetrahedron, 62, 9892-9892 (2006)
Synthesis, 417-417 (1988)
Detection, monitoring, and control of tributyltin--an almost complete success story.
Peter Matthiessen
Environmental toxicology and chemistry, 32(3), 487-489 (2013-02-19)