Merck
399558
Sigma-Aldrich
窒化リチウム
greener alternative
−60 mesh, ≥99.5%
別名:
窒化リチウム
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Li3N
CAS番号:
分子量:
34.83
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
品質水準
アッセイ
≥99.5%
形状
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
粒径
−60 mesh
mp
840-850 °C (N2)
密度
1.3 g/mL at 25 °C (lit.)
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
[Li]N([Li])[Li]
InChI
1S/3Li.N
InChI Key
IDBFBDSKYCUNPW-UHFFFAOYSA-N
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品は、エネルギー効率を向上させた製品です。詳細はこちらでご覧ください。
窒化リチウム(Li3N)は固体イオン性伝導体であり、イオン移動度は約6 x 10−3 Scm−1 で、高いヤング率を示します。′一般に、窒素雰囲気中でLi金属を置換して調製できます。
アプリケーション
Li3Nは、水素貯蔵材料や有機発光ダイオード(OLED)に用いる電子注入材料として使用でき、またリチウムイオン電池の製作に使用できます。
特徴および利点
優れた固体電解質特性のSiS2から室温導電率とリチウム伝導が高い物質を生成します。
アナリシスノート
水素含有量、XRDプロット、金属純度のデ-タをご希望の場合は弊社にご連絡ください。
ピクトグラム
FlameCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
399558-10G:
399558-VAR:
399558-BULK:
399558-5G:
399558-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Interaction of nitrogen with lithium in lithium ion batteries
Wang H, et al.
Solid State Ionics, 180(2-3), 212-215 (2009)
Thermally decomposable lithium nitride as an electron injection material for highly efficient and stable OLEDs
Duan L, et al.
The Journal of Physical Chemistry C, 113(30), 13386-13390 (2009)
Joshua W Makepeace et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 20(35), 22689-22697 (2018-08-24)
Lithium imide is a promising new catalyst for the production of hydrogen from ammonia. Its catalytic activity has been reported to be significantly enhanced through its use as a composite with various transition metal nitrides. In this work, two of
D Muller-Bouvet et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 19(40), 27204-27211 (2017-10-04)
A large data set of XAS (X-ray Absorption Spectroscopy) Manganese K-edge spectra has been collected operando and studied upon the electrochemical oxidation of the promising Li-ion battery anode material Li