Merck
367818
Sigma-Aldrich
1,1′-スルホニルジイミダゾール
98%
別名:
1,1′-Sulfonylbis[1H-imidazole], 1-Imidazol-1-ylsulfonylimidazole, N,N′-Sulfuryldiimidazole
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C6H6N4O2S
CAS番号:
分子量:
198.20
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
135-137 °C (lit.)
SMILES記法
O=S(=O)(n1ccnc1)n2ccnc2
InChI
1S/C6H6N4O2S/c11-13(12,9-3-1-7-5-9)10-4-2-8-6-10/h1-6H
InChI Key
ZLKNPIVTWNMMMH-UHFFFAOYSA-N
詳細
1,1′-スルホニルジイミダゾールの分子は、S原子を通過する擬似二重回転対称軸を持つと報告されています。ワンポット鈴木カップリング反応を経て、1-フェニルナフタレンが得られます。
アプリケーション
1,1′-スルホニルジイミダゾールは、ベンゾヨードキソールの安定した1:1錯体の調製に使用できます。2,3′-アンヒドロ-2′-デオキシリボヌクレオシドの合成に使用できます。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
367818-25G:
367818-1G:
367818-BULK:
367818-5G:
367818-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
A facile one-pot synthesis of 2, 3'-anhydro-2'-deoxyuridines via 3'-O-imidazolylsulfonates.
No Z, et al.
Synthetic Communications, 30(21), 3873-3882 (2000)
1, 1'-Sulfonyldiimidazole.
Patel UH, et al.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(8), o3598-o3599 (2007)
Complexes of hypervalent iodine compounds with nitrogen ligands.
Zhdankin VV, et al.
Tetrahedron, 43(33), 5735-5737 (2002)
Phosphane-free Suzuki-Miyaura coupling of aryl imidazolesulfonates with arylboronic acids and potassium aryltrifluoroborates under aqueous conditions.
Civicos JF, et al.
Chemistry Letters (Jpn), 40(9), 907-909 (2011)