Merck
749281
Sigma-Aldrich
1H-Imidazole-4-sulfonyl chloride
95%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C3H3ClN2O2S
分子量:
166.59
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
フォーム
solid
mp
163-174 °C
SMILES記法
ClS(=O)(=O)c1c[nH]cn1
InChI
1S/C3H3ClN2O2S/c4-9(7,8)3-1-5-2-6-3/h1-2H,(H,5,6)
InChI Key
MXCZCMCHRWGSBX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
749281-BULK:
749281-1G:
749281-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)