Merck
329835
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
99%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
O2NC6H3(CF3)CN
CAS番号:
分子量:
216.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
bp
156-158 °C/18 mmHg (lit.)
mp
44-47 °C (lit.)
官能基
fluoro
nitrile
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C#N)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H3F3N2O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(3-6)13(14)15/h1-3H
InChI Key
BQCWLXXZTCLGSZ-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile was used in the preparation of 2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
329835-VAR:
329835-5G:4548173135878
329835-BULK:
329835-1G:4548173135861
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Studies on the rearrangement of ortho-nitrobenzylidenemalonates and their Analogues to 2-aminobenzoate derivatives.
Lewandowska E, et al.
Canadian Journal of Chemistry, 80(2), 192-199 (2002)