Merck
719765
Sigma-Aldrich
トリエチル-13C6リン酸
99 atom % 13C, 95% (CP)
別名:
エチル-13C6リン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(13C2H5O)3PO
CAS番号:
分子量:
188.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
同位体純度
99 atom % 13C
アッセイ
95% (CP)
フォーム
liquid
bp
215 °C (lit.)
密度
1.107 g/mL at 25 °C
質量シフト
M+6
SMILES記法
[13CH3][13CH2]OP(=O)(O[13CH2][13CH3])O[13CH2][13CH3]
InChI
1S/C6H15O4P/c1-4-8-11(7,9-5-2)10-6-3/h4-6H2,1-3H3/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
InChI Key
DQWPFSLDHJDLRL-IDEBNGHGSA-N
関連するカテゴリー
包装
この製品は、バルク容量での利用が可能で、必要に応じてパッケージ化できます。価格、入手可能性、および梱包の情報については、Stable Isotopes Customer Serviceにお問い合わせください。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
240.8 °F - closed cup
引火点(℃)
116 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
719765-VAR:
719765-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)