Merck
339830
Sigma-Aldrich
2-[(アセトキシメチル)アリル]トリメチルシラン
99%
別名:
2-(トリメチルシリル)メチル-2-プロペン-1-イルアセタート, 2-(トリメチルシリルメチル)アリルアセタート, 2-アセトキシメチル-3-(トリメチルシリル)プロペン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3CO2CH2C(=CH2)CH2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
186.32
Beilstein:
1933657
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.440 (lit.)
bp
95 °C/7 mmHg (lit.)
密度
0.877 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES記法
CC(=O)OCC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C9H18O2Si/c1-8(6-11-9(2)10)7-12(3,4)5/h1,6-7H2,2-5H3
InChI Key
IKQWABMHZKGCLX-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
2-[(アセトキシメチル)アルキル]トリメチルシランは2π受容体とのPd(0)触媒反応を経由してシクロペンタンの合成に使用されました。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
159.8 °F - closed cup
引火点(℃)
71 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
339830-1G:
339830-5G:
339830-BULK:
339830-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
[3+ 2] Cycloaddition of Trimethylenemethane and its Synthetic Equivalents.
Yamago S and Nakamura E.
Org. React. (2004)