Merck
253340
Sigma-Aldrich
3-キヌクリジノール
99%
別名:
1-アザビシクロ[2.2.2]オクタン-3-オール, 3-ヒドロキシキヌクリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO
CAS番号:
分子量:
127.18
Beilstein:
80122
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
99%
mp
220-223 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
OC1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8/h6-7,9H,1-5H2
InChI Key
IVLICPVPXWEGCA-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
(R)-3-キヌクリジノールは、さまざまな薬剤の製造に有用な化合物です。
アプリケーション
3-キヌクリジノールは以下に使用されています。
  • 多くの抗ムスカリン剤のキラルビルディングブロックとして
  • Morita-Baylis-Hillmanプロトコールによる、さまざまな単純かつ多官能化されたアクリル酸エステルの化学選択的α−ヨウ素化
  • β-ケトおよびビニロガスβ-ケトエステルの開裂試薬として
  • コリン作動性受容体配位子および麻酔薬を調製するためのシントンとして
  • メチルビニルケトンとアルデヒドの縮合反応の触媒として
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
253340-BULK:
253340-VAR:
253340-25G:
253340-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Selective Cleavage of ?-Keto and Vinylogous ?-Keto Esters by 3-Quinuclidinol.
Parish EJ, et al.
Synthetic Communications, 5(5), 341-345 (1975)
Synthesis and local anaesthetic activities of 3-(2-alkoxyphenylcarbamoyloxy)chinuclidinium chlorides.
F Gregán et al.
Die Pharmazie, 48(6), 465-466 (1993-06-01)
Khim.-Farm. Zh., 26, 12-12 (1992)
Tetrahedron Letters, 31, 4509-4509 (1990)
V I Cohen et al.
Journal of medicinal chemistry, 34(10), 2989-2993 (1991-10-01)
Seven analogues of 3-quinuclidinyl benzilate (QNB) in which one phenyl ring was replaced by an alkoxyalkyl moiety were synthesized and their affinities for the muscarinic cholinergic receptor determined. An oxygen in the beta-position of the moiety was not well-tolerated. By