製品名
クロロギ酸4-ニトロフェニル, 96%
品質水準
アッセイ
96%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: Carbonylations
bp
159-162 °C/19 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(OC(Cl)=O)cc1
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-7(10)13-6-3-1-5(2-4-6)9(11)12/h1-4H
InChI Key
NXLNNXIXOYSCMB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-ニトロフェニルクロロホルメートは、p-ニトロフェニルクロロホルメートとも呼ばれ、尿素、カルバメート、およびカーボネートの合成に使用されるカップリング剤です。ペプチドの側鎖官能基を変更するための固相ペプチド合成(SPPS)の構成要素としても使用されます。
アプリケーション
4-ニトロフェニルクロロホルメートは以下として使用されます:
- 薬物分子とポリロタキサン担体分子を結合するカップリング剤
- オリゴ(ポリ(エチレングリコール)フマレート)(OPF)などのマクロマーへのペプチドの共有結合を可能にする活性化エステル試薬として
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>230.0 °F
引火点(℃)
> 110 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
160210-5G:
160210-100G:
160210-25G:
160210-BULK:
160210-VAR:
Zhuojun Gu et al.
Drug development and industrial pharmacy, 41(5), 812-818 (2014-04-22)
Polyamidoamine (PAMAM) dendrimers have attracted lots of interest as drug carriers. And little study about whether pluronic-attached PAMAM dendrimers could be potential drug delivery systems has been carried on. Pluronic F127 (PF127) attached PAMAM dendrimers were designed as novel drug
Macromolecular Rapid Communications, 15, 697-697 (1994)
Novel and Efficient Synthesis of 4-Substituted-1, 2, 4-triazolidine-3, 5-diones from Anilines.
Mallakpour S and Rafiee Z
Synthetic Communications, 37(11), 1927-1934 (2007)
4-Nitrophenyl chloroformate: A versatile coupling reagent.
Sammet B, et al.
Synlett, 2009(18), 3050-3051 (2009)
Solid-phase combinatorial synthesis and cytotoxicity of 3-aryl-2, 4-quinazolindiones.
Choo Hea YP, et al.
Bioorganic & Medicinal Chemistry, 10(3), 517-523 (2002)