Merck
532908
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-3-Quinuclidinol hydrochloride
97%
別名:
(R)-(−)-3-Hydroxyquinuclidine hydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H13NO · HCl
CAS番号:
分子量:
163.65
Beilstein:
80123
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352005
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
97%
光学活性
[α]20/D −35°, c = 1 in H2O
mp
344-350 °C (lit.)
官能基
hydroxyl
SMILES記法
Cl.O[C@H]1CN2CC[C@H]1CC2
InChI
1S/C7H13NO.ClH/c9-7-5-8-3-1-6(7)2-4-8;/h6-7,9H,1-5H2;1H/t7-;/m0./s1
InChI Key
OYEJRVVBERZWPD-FJXQXJEOSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
532908-1G:
532908-5G:
532908-BULK:
532908-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)