SML2358
D-NMAPPD
≥98% (HPLC)
別名:
(1R, 2R)-N-myristoylamino-4′-nitro-phenylpropandiol-1, 3, (1R,2R)-B13, B13, N-[(1R,2R)-2-Hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]tetradecanamide, [R-(R*,R*)]-N-[2-hydroxy-1-(hydroxymethyl)-2-(4-nitrophenyl)ethyl]-tetradecanamide
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥98% (HPLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D -28 to -34, c = 0.1 in chloroform-d
色
white to beige
溶解性
DMSO: 2 mg/mL, clear
保管温度
2-8°C
InChI
1S/C23H38N2O5/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-22(27)24-21(18-26)23(28)19-14-16-20(17-15-19)25(29)30/h14-17,21,23,26,28H,2-13,18H2,1H3,(H,24,27)/t21-,23-/m1/s1
InChI Key
XUSDVLHKNBOGJY-FYYLOGMGSA-N
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
SML2358-5MG:
SML2358-25MG:
SML2358-VAR:
SML2358-BULK:
試験成績書(COA)