Merck
327743
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, for GPC, 20,000
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
フォーム
powder
分子量
average Mw 20,000 (Typical)
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
フォーマット
neat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Polystyrene (for GPC, 20,000) is a synthetic thermoplastic, that finds a variety of applications owing to its characteristics like low cost, rigidity, low specific weight, high chemical resistance, mechanical flexibility, biocompatibility and good processability.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
327743-VAR:
327743-1G-PW:
327743-BULK:
327743-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 400,000
Supelco
327794
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 2,000
Supelco
81403
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 300,000
Supelco
81413
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 1,000
Supelco
81402
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 2,000,000
Supelco
327816
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 900,000
Supelco
327808
ポリスチレン
Weathering of Polymers (1983)