Merck
182427
Sigma-Aldrich
ポリスチレン
average Mw ~280,000 by GPC
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
beads or pellets
分子量
average Mw ~280,000 by GPC
屈折率
n20/D 1.5916
転移温度
Tg 100 °C
密度
1.047 g/mL at 25 °C
SMILES記法
c1(ccccc1)C=C
InChI
1S/C8H8/c1-2-8-6-4-3-5-7-8/h2-7H,1H2
InChI Key
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリスチレンは、スチレンの重合から作られる高分子芳香族合成ポリマーです。疎水性で耐久性のある熱可塑性プラスチックで、その優れた機械的特性と低コストにより、食品容器、包装用発泡材および建設資材に広く使用されています。
アプリケーション
ポリスチレンをナノ触媒懸濁液に添加して、ポリスチレン-光触媒の厚いフィルムを調製できます。このフィルムは、エアリフト光触媒燃料電池(APFC)の光アノードとして使用できます。
ポリスチレンは、アルゴン雰囲気下での熱分解で、グラフェンフィルムや3Dグラフェンスポンジを調製する前駆体として使用できます。ポリスチレンの膜形成特性を利用して、均一サイズの細孔の3Dグラフェンスポンジを調製できます。
また、放射線処理における日常的線量測定用の染色ポリスチレン(PS)フィルムの調製にも使用できます。染色したPSフィルムは照射後の安定性が高いです。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
182427-500G:
182427-25G:
182427-1KG:
182427-BULK:
182427-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 100,000
Supelco
81410
ポリスチレン
ポリスチレン analytical standard, for GPC, 2,500
Supelco
327719
ポリスチレン
Alejandra Rendón-Patiño et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 9(1) (2019-01-19)
Polystyrene as a thin film on arbitrary substrates or pellets form defective graphene/graphitic films or powders that can be dispersed in water and organic solvents. The materials were characterized by visible absorption, Raman and X-ray photoelectron spectroscopy, electron and atomic
Hui Xia et al.
Journal of colloid and interface science, 376(1), 322-326 (2012-03-27)
The aggregation kinetics of particles in dense polystyrene latex suspensions is studied by low-coherence fiber optic dynamic light scattering. Low-coherence fiber optic dynamic light scattering is used to measure the hydrodynamic radius of the aggregates. The aggregation kinetics data obtained
Harikrishnan Narayanan Unni et al.
Electrophoresis, 30(5), 732-741 (2009-03-05)
This study reports a theoretical and experimental study on the irreversible deposition of colloidal particles from electrokinetic microfluidic flow. The electrokinetic particle transport model presented in this study is based on the stochastic Langevin equation, incorporating the electrical, hydrodynamic, Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek
Liang Zhang et al.
Journal of colloid and interface science, 353(2), 557-561 (2010-10-30)
Reported are adsorption isotherms for guar and hydroxypropyl guar (HPG), with and without the presence of borate ions, onto surfactant free anionic polystyrene latex. Guar and HPG formed adsorbed monolayers on the hydrophobic latex. The presence of borate ions converted
Katherine Sarlo et al.
Toxicology, 263(2-3), 117-126 (2009-07-21)
Understanding tissue distribution and clearance of nanomaterials following different routes of exposure is needed for risk assessment. F344 female rats received single or multiple exposures to 20 nm, 100 nm or 1000 nm latex fluorospheres by intravenous (i.v.) injection or