Merck
81413
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, for GPC, 300,000
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~275000
Mp ~295000
Mw ~284000
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.03
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81413-1G-KC:
81413-1G:
81413-250MG:
81413-BULK:
81413-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7