Merck
81401
Supelco
ポリスチレン
analytical standard, for GPC, 500
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
分子量
Mn ~470
Mp ~472
Mw ~520
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.11
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ポリスチレンは合成熱可塑性物質で、低コスト、強剛性、低比重量、高耐薬品性、機械的可撓性、生体適合性、良好な加工性などの特性のため、広範囲の用途に使用できます。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81401-VAR:
81401-BULK:
81401-1G:
81401-250MG:
81401-1G-KC:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Weathering of Polymers (1983)