Merck
NIST705A
ポリスチレン
NIST® SRM® 705a
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
solid
包装
pkg of 5 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
The SRM is a 5-gram unit of small white slender rodlets of polystyrene.
SRM 705A_cert
SRM 705A_SDS
アプリケーション
The Polystyrene SRM is intended to calibrate instruments used to determine molecular weight in polymer science and technology to check dynamic thermal analytical instruments.
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Polystyrene
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST705A:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)