包装
pkg of 1 ea (1 g)
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
general analytical
保管温度
15-25°C
関連するカテゴリー
詳細
This Standard Reference Material (SRM) is a certified spectroscopic standard for the correction of the relative intensity of Raman spectra obtained with instruments employing 532 nm laser excitation. A unit of SRM 2242aconsists of an optical glass slide that emits a broadband luminescence spectrum when excited at 532 nm. This SRMis approximately 10 mm in width × 10 mm in length × 1.65 mm in thickness, with both surfaces optically polished, and furnished with two mounts.
SRM 2242A_cert
SRM 2242A_SDS
SRM 2242A_cert
SRM 2242A_SDS
その他情報
Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)