Merck
NIST1478
ポリスチレン
NIST® SRM® 1478
別名:
PS
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2CH(C6H5)]n
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
beads
包装
pkg of 2 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Polystyrene
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
NIST1478:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)