Merck
NIST1488
ポリ(メタクリル酸メチル)
NIST® SRM® 1488, 29 K narrow molecular weight distribution
別名:
PMMA, ポリ(メタクリル酸メチルエステル)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[CH2C(CH3)(CO2CH3)]n
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
認証
NIST standard reference material
自己発火温度
580 °F
包装
pkg of 2 g
メーカー/製品名
NIST®
アプリケーション
chemicals and industrial polymers
フォーマット
single component solution
InChI
1S/C5H9O2/c1-4(2)5(6)7-3/h1-3H3
InChI Key
PMAMJWJDBDSDHV-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
その他情報
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
法的情報
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
適用法令
Jan Code
NIST1488:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)