グレード
for GPC
品質水準
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
gel permeation chromatography (GPC): suitable
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
アプリケーション
- 医療機器製造における PMMA 分子量の校正:高分子量 PMMA は、光造形法による医療機器の製造に使用されており、革新的な治療用途におけるポリマー特性の精密な制御を可能にしています(Drizdal et al., 2012)。
- タンパク質分析のための生体高分子のサイズ特性評価:PMMA 標準は、小型化されたゲル電気泳動装置の開発に不可欠であり、製薬研究や診断用途において極めて重要なタンパク質の分析を促進します(Demianova et al., 2008)。
包装
1セットには、10回の完全な校正用の30バイアルが含まれています
構成
ReadyCal Standardsは、GPC/SEC/GFCシステムの校正に便利なように、オートサンプラーバイアルに計り入れて供給するポリマーカクテルです。
このキットには、モル質量が異なる4通りのポリメタクリル酸メチルを含むカラーコード付きバイアル3個を1セットとして、10セットが含まれています。モル質量は約800 Daから約2,200,000 Daの範囲で、微量ポリマーがベースラインで分離されるように慎重に選択されています。
各キットの内容量で10回以上の校正を十分行え、また取扱説明書と測定条件別の検量線が添付されています。
THF、トルエン、HFIP、アセトン、DMF、DMAC、DMSO、クロロホルムおよびNMPの校正に適しています。
このキットには、モル質量が異なる4通りのポリメタクリル酸メチルを含むカラーコード付きバイアル3個を1セットとして、10セットが含まれています。モル質量は約800 Daから約2,200,000 Daの範囲で、微量ポリマーがベースラインで分離されるように慎重に選択されています。
各キットの内容量で10回以上の校正を十分行え、また取扱説明書と測定条件別の検量線が添付されています。
THF、トルエン、HFIP、アセトン、DMF、DMAC、DMSO、クロロホルムおよびNMPの校正に適しています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
81506-1EA-BULK:
81506-1EA:
81506-1SET:
81506-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
mSphere, 5(5) (2020-09-11)
The major surface lipophosphoglycan (LPG) of Leishmania parasites is critical to vector competence in restrictive sand fly vectors in mediating Leishmania attachment to the midgut epithelium, considered essential to parasite survival and development. However, the relevance of LPG for sand