Merck
43302
Sigma-Aldrich
ポリスチレンマイクロ粒子
size: 100 nm
別名:
PS由来ラテックスビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.32
形状
aqueous suspension
濃度
10% (solids)
粒径
100 nm std dev ≤0.01 μm
密度
1.05 g/cm3
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ポリスチレン微粒子として一般に知られているマイクロパーティクルまたはラテックスビーズは、負に荷電したコロイド粒子です。これらの微粒子は制御された条件下でスチレンの重合反応により生成されます。反応の誘導環境が自発的な合体ビーズ形成を誘導します。マイクロパーティクルまたはラテックスビーズは、ポリマー粒子と水からなる水溶液として供給されます。589 nmにおけるポリスチレンの屈折率は1.5905であり、486 nmでは1.602です。
アプリケーション
マイクロパーティクルまたはラテックスビーズは、以下のような多様な用途に使用されています:
  • 電子顕微鏡法。
  • セルカウンターのキャリブレーション。
  • 特にラテックス凝集試験用の免疫診断薬、および
  • 食作用研究。
アナリシスノート
全てのロットに対して、粒子径の正確なサイズと標準偏差を、コールターマルチサイザーを使用して0.01μmの精度で測定しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
43302-5ML-BULK-F:
43302-5ML-F:
43302-10ML-F:
43302-10ML-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jessie E P Sun et al.
Integrative biology : quantitative biosciences from nano to macro, 4(1), 84-92 (2011-11-29)
Integrins play a key role in cell-cell and cell-matrix interactions. Artificial surfaces grafted with integrin ligands, mimicking natural interfaces, have been used to study integrin-mediated cell adhesion. Here we report the use of a new chemical engineering technology in combination
César Costa Vera et al.
Rapid communications in mass spectrometry : RCM, 19(2), 133-146 (2004-12-14)
The delayed ion extraction method has been used to study characteristics of the initial velocity distributions of positive and negative ions produced simultaneously by laser desorption/ionization (LDI) from non-impacted single aerosol polymeric particles, using a bipolar time-of-flight (TOF) instrument (LAMPAS
Thomas Tschernig et al.
Experimental and toxicologic pathology : official journal of the Gesellschaft fur Toxikologische Pathologie, 65(6), 883-886 (2013-01-16)
Microparticles (MP) and fibres can be inhaled and cause inflammatory lung diseases. So far MP and fibres have not observed directly in the lung of living animals. A direct visualisation of particles and fibres would be important to study interactions