安全性情報
75911
Sigma-Aldrich
ポリスチレンマイクロ粒子
size: 430 μm
別名:
PS由来ラテックスビーズ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352207
NACRES:
NA.25
フォーム
aqueous suspension
体外診断薬
for in vitro diagnostic use
濃度
10% (solids)
粒径
430 μm std dev <10 μm
密度
1.05 g/cm3
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
全てのロットに対して、粒子径の正確なサイズと標準偏差を、コールターマルチサイザーを使用して0.01μmの精度で測定しています。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
75911-10ML:
75911-5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)