安全性情報
72938
Supelco
単分散ポリスチレンマイクロ粒子サイズ標準
analytical standard, size: 1.0 μm
別名:
サイズ標準
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
フォーム
aqueous suspension
particles
クロスリンク
0 % cross-linked
濃度
2% (solids)
粒径
1.0 μm std dev <0.05 μm
アプリケーション
glass & ceramic
industrial qc
pharmaceutical
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Monodisperse polystyrene based micro particles (size: 1 μm) are a particle size standard, ideal for characterizing particle size distribution (PSD) of test samples.
アプリケーション
Used to test the performance of particle sizers and particle counters.
Monodisperse polystyrene latex particles are also used to calibrate:
  • Airy Disc First Fringe (ADFF) analysis method based on size measurements
  • Aerosol instruments
特徴および利点
  • suitable for routine instrument calibration checks, testing and corrections
  • available in 5 mL and 10 mL pack sizes as neat samples
アナリシスノート
粒子経と標準偏差の正確な値は0.001 μmの精度でロットごとに決定されます。これらの粒子の径は、米国国立標準技術研究所(NIST、米国)、特に標準物質計測研究所(BCR)のそれぞれによって記述された手順に従って、決定されてます。
  • 透過型電子顕微鏡(TEM)
  • 走査電子顕微鏡
  • 光学顕微鏡
  • MDFシステムを備えたCoulter カウンター
機器のキャリブレーションは、NISTとBCRのそれぞれに準拠した粒子サイズ標準を使用して実施されます。
法的情報
Coulter is a trademark of Beckman Coulter, Inc.
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
72938-10ML-BULK-F:
72938-BULK-F:
72938-VAR-F:
72938-10ML-F:
72938-5ML-BULK-F:
72938-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Extending the Faraday cup aerosol electrometer based calibration method up to 5 ?m
Jarvinen A, et al.
Aerosol Science and Technology, 52(8) (2018)