Merck
366668
Sigma-Aldrich
ジエチル(メチルチオメチル)ホスホナート
96%
別名:
[(メチルチオ)メチル]ホスホン酸 ジエチル エステル
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH3SCH2P(O)(OC2H5)2
CAS番号:
分子量:
198.22
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352108
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
96%
形状
liquid
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
屈折率
n20/D 1.465 (lit.)
bp
119-120 °C/10 mmHg (lit.)
密度
1.13 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
phosphonate
thioether
SMILES記法
CCOP(=O)(CSC)OCC
InChI
1S/C6H15O3PS/c1-4-8-10(7,6-11-3)9-5-2/h4-6H2,1-3H3
InChI Key
RAABCCZMKIIGJW-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
以下の反応物質です:
  • 有機触媒ディールス・アルダー/アミン環化および 6‐exo‐digラジカル環化による(+)ミンフィエンシンの合成
  • 抗菌活性を有する窒素、硫黄、およびリン含有縮合複素環および関連ジフリルピリダジンホスホン酸類
  • [(メチルスルフィニル)メチル]ホスホン酸エチルメンチルのリンおよび硫黄立体異性体の調製
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
215.6 °F - closed cup
引火点(℃)
102 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
366668-VAR:
366668-25G:
366668-BULK:
366668-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1