Merck
291773
Sigma-Aldrich
クロロ酢酸ナトリウム
98%
別名:
クロロ酢酸 ナトリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
ClCH2COONa
CAS番号:
分子量:
116.48
Beilstein:
3597157
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.55
グレード
for analytical purposes
アッセイ
98%
フォーム
powder or chunks
mp
199 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
[Na+].[O-]C(=O)CCl
InChI
1S/C2H3ClO2.Na/c3-1-2(4)5;/h1H2,(H,4,5);/q;+1/p-1
InChI Key
FDRCDNZGSXJAFP-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
  • ナノ銅イオンで組み立てられたセルロースベースの複合材は抗菌作用があり、生分解性の個人用保護マスクに使用されます。: この研究では、ナノ銅イオンのセルロースベースの複合材の作成について検討し、その潜在的な抗菌特性と生分解性の個人用保護マスクへの応用を示します(Shao et al., 2023)。
  • 簡単に改質された植物繊維を使用した水からのフルオロキノロンの効果的な抽出。: この記事では、改質された植物繊維を使用して水からフルオロキノロンを効率的に抽出することについて調査し、改質プロセスにおけるクロロ酢酸ナトリウムの有用性を強調しています(Zhang et al., 2022)。
  • クロロ酢酸ナトリウム改質ポリエチレンイミン/トリメシン酸ナノろ過膜により防汚性能を向上。: この研究では、クロロ酢酸ナトリウムによる改質によるナノ濾過膜の防汚性能の向上について詳しく説明しています(Gu et al., 2021)。
  • 綿布への効率的な固定のための BiOCl/Bi(2)WO(6) 光触媒の調製: UV 遮蔽およびセルフクリーニング性能への応用。: この研究は、調製プロセスでクロロ酢酸ナトリウムを使用して、綿布への UV 遮蔽およびセルフクリーニング性能への BiOCl/Bi(2)WO(6) 光触媒の応用に焦点を当てています (Chen et al., 2021)。
ピクトグラム
Skull and crossbonesEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
引火点(°F)
518.0 °F - closed cup
引火点(℃)
270 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
291773-25G:4548173130774
291773-VAR:
291773-1KG:4548173130767
291773-BULK:
291773-3KG:4548173130781
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Aliev et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 6(7), 1120-1126 (2000-04-29)
The thermally induced solidstate polymerization reactions in sodium chloroacetate and sodium bromoacetate, leading to poly(hydroxyacetic acid) (polyglycolide) and NaCl and NaBr, respectively, were studied by isothermal in situ solid-state NMR spectroscopy at 120, 130 and 140 degrees C with a
Omar A Al-Deeb et al.
Arzneimittel-Forschung, 56(1), 40-47 (2006-02-16)
The reaction of 3-(1-adamantyl)-4-substituted-1,2,4-triazoline-5-thiones 3a-g with sodium chloroacetate, in ethanolic sodium hydroxide yielded the corresponding N1-acetic acid derivatives 4a-g. The interaction of 3a-g with ethyl 2-bromopropionate in acetone, in the presence of potassium carbonate, yielded the corresponding N1-ethyl propionate derivatives
Yirong Guo et al.
Food chemistry, 335, 127609-127609 (2020-08-03)
In this study, a fluorescence resonance energy transfer (FRET) immunoassay based on graphene oxide (GO) and up-converting nanoparticles (UCNPs) was established for rapid detection of imidacloprid, a commonly-used insecticide. Under 980 nm near-infrared light excitation, emission of UCNPs at 542 nm can
Removal of heavy metal ions from water by cross-linked carboxymethyl corn starch.
Kim BS and Lim S-T.
Carbohydrate Polymers, 39(3), 217-223 (1999)
Shishuai Gao et al.
Polymers, 12(3) (2020-03-15)
In this study, corncob residue (CR) valorization was simply and efficiently realized via carboxymethylation, and its enhanced performance as fillers in urea-formaldehyde (UF) resin was investigated. The structures of corncob residue and carboxymethylated derivative were analyzed by nuclear magnetic resonance