Merck
8.21024
Sigma-Aldrich
五硫化リン
for synthesis
別名:
硫化リン(V)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
P2S5
CAS番号:
分子量:
222.27
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-242-4
NACRES:
NA.22
品質水準
形状
powder
自己発火温度
142 °C
有効性
389 mg/kg LD50, oral (Rat)
3160 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
濃度
27.8-28.8%
pH
1 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
515 °C
mp
280-284 °C (lit.)
密度
2.09 g/mL at 25 °C (lit.)
かさ密度
900‑1100 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
S=P(=S)SP(=S)=S
InChI
1S/P2S5/c3-1(4)7-2(5)6
InChI Key
HWVAJUNEPOKXLF-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アナリシスノート
Assay P: 27.8 - 28.8 %
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Flam. Sol. 1 - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
毒物
消防法
第2類:可燃性固体
硫化りん