16254
チモール
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%
別名:
2-イソプロピル-5-メチルフェノール, 5-メチル-2-(1-メチルエチル)フェノール, 5-メチル-2-イソプロピルフェノール, IPMP
About This Item
おすすめの製品
認証
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of NF
meets analytical specifications of Ph. Eur.
品質水準
蒸気圧
1 mmHg ( 64 °C)
アッセイ
99-101%
フォーム
solid
品質
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF
不純物
acidic reac. impurities, complies
organic volatile impurities, complies (GC)
related subst., complies (GC)
residual solvents, complies
≤0.05% non-volatile matter
bp
232 °C (lit.)
mp
48-51 °C (lit.)
48-51 °C
密度
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
適合性
complies for appearance of solution
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)cc1O
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
MGSRCZKZVOBKFT-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- the effect of thymol on the viability of Bacillus cereus.
- its effect on growth and production of citrinin from Penicillium citrinum.
- the effect of thymol on insect and human γ-aminobutyric acid (GABA) receptors.
生物化学的/生理学的作用
免責事項
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
引火点(°F)
240.8 °F - closed cup
引火点(℃)
116 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
16254-VAR:
16254-500G:
16254-100G:
16254-6X500G:
16254-6X100G:
16254-BULK:
16254-20KG:
この製品を見ている人はこちらもチェック
Bacillus cereus Heat-Treated Vegetative Cells