Merck
W224502
Sigma-Aldrich
カルバクロール
≥98%, FCC, FG
別名:
5-イソプロピル-2-メチルフェノール
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)2CHC6H3(CH3)OH
CAS番号:
分子量:
150.22
FEMA番号:
2245
Beilstein:
1860514
EC Number:
欧州評議会番号:
2055
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
4.031
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥98%
屈折率
n20/D 1.522 (lit.)
bp
236-237 °C (lit.)
mp
3-4 °C (lit.)
密度
0.976 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
no known allergens
官能
camphoraceous; woody; spicy
SMILES記法
CC(C)c1ccc(C)c(O)c1
InChI
1S/C10H14O/c1-7(2)9-5-4-8(3)10(11)6-9/h4-7,11H,1-3H3
InChI Key
RECUKUPTGUEGMW-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... UGT1A4(54657)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
カルバクロールは、香味料として食品および化粧品に使用できるモノテルペン化合物です。カルバクロールは、オレガノ精油中の主な揮発性化合物のひとつです。
アプリケーション
  • カルバクロールとチモールのハイブリッド:潜在的な抗癌および抗菌治療薬:この総説では、カルバクロールとチモールのハイブリッドの合成、特性、生物学的活性について調査し、抗癌および抗菌剤としての潜在的可能性を強調しています。この研究では、新たな治療戦略の開発におけるこれらの化合物の重要性を強調しています(Peter et al., 2024)。
  • 精油成分の抗炎症および神経保護作用:小膠細胞の調節による洞察:この総説では、小膠細胞の活性を調節するカルバクロールなどの精油成分の役割を調査しています。この研究結果は、顕著な抗炎症作用と神経保護作用を示唆しており、神経炎症性疾患における潜在的な治療応用への洞察を提供しています(Stojanović et al., 2024)。
  • 網膜変性動物モデルにおけるカルバクロールの保護的役割のエビデンス:この研究では、網膜変性モデルにおけるカルバクロールの保護効果が示されています。その結果、カルバクロールが網膜損傷を軽減し、網膜機能を維持できることが示され、網膜疾患の治療薬としての可能性が示唆されています(Inda et al., 2024)。
免責事項
本製品は、グローバルな殺生物剤規制、例えばUS EPAのFederal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act、European Biocidal Products Regulation、カナダのPest Management Regulatory Agency、トルコのBiocidal Products Regulation、韓国のConsumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act(K-BPR)などの規制の下での殺生物剤としての使用を意図していません。
ピクトグラム
CorrosionExclamation markEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>212.0 °F
引火点(℃)
> 100 °C
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W224502-5KG:
W224502-1KG-K:4548173967790
W224502-5KG-K:4548173967806
W224502-100G:
W224502-SAMPLE-K:
W224502-BULK-K:
W224502-1KG:
W224502-SAMPLE:
W224502-VAR-K:
W224502-100G-K:4548173967783
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Thymol solution certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Supelco
CRM40188
Thymol solution
チモール European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1350000
チモール
チモール analytical standard
Supelco
72477
チモール
Carvacrol methyl ether phyproof® Reference Substance
PHL83363
Carvacrol methyl ether
Antimicrobial activity of carvacrol: current progress and future prospectives
Nostro A & Papalia T
Recent Patents on Anti-Cancer Drug Discovery, 7(1), 28-35 (2012)
The natural antimicrobial carvacrol inhibits Campylobacter jejuni motility and infection of epithelial cells
Van Alphen LB, et al
PLoS ONE, 7(9), e45343-e45343 (2012)
Yuhua Chang et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 61(37), 8906-8913 (2013-09-04)
A simple cost-effective method (spontaneous emulsification) for fabricating physically stable antimicrobial nanoemulsions from essential oils is described. These nanoemulsions (10 wt % total oil phase) were formed by titration of a mixture of essential oil (carvacrol), carrier oil (medium chain
Bo Tang et al.
Oncogene, 38(20), 3946-3961 (2019-01-30)
Although VPAC1 and its ligand vasoactive intestinal peptide (VIP) are important in gastrointestinal physiology, their involvements in progression of gastrointestinal tumor have not been explored. Here, we found that higher expression of VIP/VPAC1 was observed in gastric cancer compared to
Wei-Zhe Liang et al.
Toxicology, 303, 152-161 (2012-11-14)
Carvacrol is one of the main substances of essential oil which triggers intracellular Ca(2+) mobilization and causes cytotoxicity in diverse cell models. However, the mechanism of carvacrol-induced Ca(2+) movement and cytotoxicity is not fully understood. This study examined the effect
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W224502-100G
W224502-100G-K4061837799907
W224502-SAMPLE
W224502-SAMPLE-K4061837509032
W224502-1KG
W224502-1KG-K4061837799914
W224502-5KG
W224502-5KG-K4061837799921