Merck
03759
Sigma-Aldrich
L-β-Homolysine dihydrochloride
≥98.0% (TLC)
別名:
(S)-3,7-Diaminoheptanoic acid dihydrochloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H16N2O2 · 2HCl
CAS番号:
分子量:
233.14
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥98.0% (TLC)
形状
powder or crystals
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
Cl.Cl.NCCCC[C@H](N)CC(O)=O
InChI
1S/C7H16N2O2.2ClH/c8-4-2-1-3-6(9)5-7(10)11;;/h6H,1-5,8-9H2,(H,10,11);2*1H/t6-;;/m0../s1
InChI Key
APJAFTBCSGCCAH-ILKKLZGPSA-N
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
03759-100MG:
03759-BULK:
03759-500MG:
03759-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)