Merck
72713
Sigma-Aldrich
(S)-3-Amino-2-methylpropionic acid
≥97.0% (TLC)
別名:
(+)-β-Aminoisobutyric acid, (S)-β2-Homoalanine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO2
CAS番号:
分子量:
103.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.26
品質水準
アッセイ
≥97.0% (TLC)
形状
powder
光学活性
[α]/D 13±2°, c = 1 in 0.5 M HCl
SMILES記法
C[C@@H](CN)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c1-3(2-5)4(6)7/h3H,2,5H2,1H3,(H,6,7)/t3-/m0/s1
InChI Key
QCHPKSFMDHPSNR-VKHMYHEASA-N
WGK
WGK 3
Jan Code
72713-50MG:
72713-VAR:
72713-10MG:
72713-BULK:
72713-250MG:
試験成績書(COA)