Merck
714127
Sigma-Aldrich
(S)-3-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)プロピオン酸
≥96% (TLC)
別名:
(S)-3-アミノ-2-(ヒドロキシメチル)プロパン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C4H9NO3
CAS番号:
分子量:
119.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥96% (TLC)
フォーム
powder
光学活性
[α]/D -5.0±0.5°, c = 1 in 5 M HCl
組成
carbon, 39.5-41.1%
nitrogen, 11.2-12.2%
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
NC[C@@H](CO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-1-3(2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m0/s1
InChI Key
UHLNJPIGFDWGTP-VKHMYHEASA-N
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
714127-VAR:
714127-BULK:
714127-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)