Merck
83160
Sigma-Aldrich
L-ピログルタミン酸
≥99.0% (T), for peptide synthesis
別名:
(S)-(−)-2-ピロリドン-5-カルボン酸, (S)-5-オキソ-2-ピロリジンカルボン酸
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H7NO3
CAS番号:
分子量:
129.11
Beilstein:
82132
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
製品名
L-ピログルタミン酸, ≥99.0% (T)
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
フォーム
solid
光学活性
[α]20/D −10.5±1°, c = 5% in H2O
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
強熱残分
≤0.05%
mp
155-162 °C
160-163 °C (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
OC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C5H7NO3/c7-4-2-1-3(6-4)5(8)9/h3H,1-2H2,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
InChI Key
ODHCTXKNWHHXJC-VKHMYHEASA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-ピログルタミン酸は、次の物質の合成に使用されます。
  • (3S,4R)-3,4-ジメチル-L-ピログルタミン酸、(3S,4R)-3,4-ジメチル-L-グルタミンなどの非タンパク質原性アミノ酸。
  • アルキルアリールケテンを不斉二量化して対応するα-四級β-アルキリデニルβ-ラクトンを得る反応の触媒となるキラルN-複素環カルベン(NHC)。
(−)-ステモアミドおよびセロゲンチンCの全合成にも使用されます。
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
83160-25G:
83160-500G:
83160-100G:
83160-BULK:
83160-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Synthesis and analysis of the sterically constrained L-glutamine analogues (3S, 4R)-3, 4-dimethyl-L-glutamine and (3S, 4R)-3, 4-dimethyl-L-pyroglutamic acid
Acevedo CM et al.
Tetrahedron, 57(30), 6353-6359 (2001)
Total Synthesis of Celogentin C by Stereoselective C-H Activation
Feng Y and Chen G
Angewandte Chemie (International ed. in English), 122(5), 970-973 (2010)
Asymmetric Dimerization of Disubstituted Ketenes Catalyzed by N-Heterocyclic Carbenes
Lv H and Zhang et al.
advanced synthesis and catalysis, 350(17), 2715-2718 (2008)
Total Syntheses of (?)-and (−)-Stemoamide
Jacobi PA and Lee K
Journal of the American Chemical Society, 122(18), 4295-4303 (2000)
P J Caspers et al.
The Journal of investigative dermatology, 116(3), 434-442 (2001-03-07)
Confocal Raman spectroscopy is introduced as a noninvasive in vivo optical method to measure molecular concentration profiles in the skin. It is shown how it can be applied to determine the water concentration in the stratum corneum as a function
プロトコル
Separation of Pyruvic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Tartaric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Citric acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Malic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; L-Pyroglutamic acid, ≥99.0% (T); Lactic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard; Acetic acid, ≥99.99% trace metals basis; Succinic acid, United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard