Merck
45985
Supelco
(1R)-(−)-Menthyl acetate
analytical standard
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H22O2
CAS番号:
分子量:
198.30
Beilstein:
2208505
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D -81±1°, c = 8% in benzene
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.447 (lit.)
n20/D 1.447
bp
229-230 °C (lit.)
密度
0.92 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OC(C)=O
InChI
1S/C12H22O2/c1-8(2)11-6-5-9(3)7-12(11)14-10(4)13/h8-9,11-12H,5-7H2,1-4H3/t9-,11+,12-/m1/s1
InChI Key
XHXUANMFYXWVNG-ADEWGFFLSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
その他情報
This compound is commonly found in plants of the genus: mentha
ピクトグラム
Environment
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
170.6 °F - closed cup
引火点(℃)
77 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
45985-1ML-F:
45985-BULK-F:
45985-VAR-F:
45985-5ML-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
(+)-Carvone analytical standard
Supelco
22070
(+)-Carvone
(+)-Menthone analytical standard
Supelco
63675
(+)-Menthone
ベルバスコシド primary reference standard
00820580
ベルバスコシド
チモール meets analytical specification of Ph. Eur., BP, NF, 99-101%
Sigma-Aldrich
16254
チモール
Piperitone analytical standard
Supelco
79899
Piperitone