アッセイ
≥98.5% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +29±1°, neat
光学純度
enantiomeric ratio: ≥99:1 (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
環境により配慮した代替製品スコア
old score: 43
new score: 15
Find out more about DOZN™ Scoring
環境により配慮した代替製品の特徴
Atom Economy
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.450
bp
209-210 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
環境により配慮した代替製品カテゴリ
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1CC[C@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m0/s1
InChI Key
NFLGAXVYCFJBMK-DTWKUNHWSA-N
WGK
WGK 3
引火点(°F)
161.6 °F - closed cup
引火点(℃)
72 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体