Merck
W266701
Sigma-Aldrich
L-メントン
mixture of isomers, ≥96%, FCC, FG
別名:
(−)-メントン, トランス-メントン, (1R,4S)-p-メンタン-3-オン, (2S,5R)-2-イソプロピル-5-メチルシクロヘキサノン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C10H18O
CAS番号:
分子量:
154.25
FEMA番号:
2667
Beilstein:
2041368
EC Number:
欧州評議会番号:
2035
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
7.176
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Halal
Kosher
法規制遵守
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
蒸気圧
0.5 mmHg ( 20 °C)
アッセイ
≥96%
屈折率
n20/D 1.45 (lit.)
bp
207-210 °C (lit.)
密度
0.893 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
官能
minty; woody
SMILES記法
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3/t8-,9+/m1/s1
InChI Key
NFLGAXVYCFJBMK-BDAKNGLRSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
50 ppmで味覚を感じます。
その他情報
天然の存在: ハッカ種。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
165.2 °F
引火点(℃)
74 °C
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W266701-9KG-K:4548173971315
W266701-VAR-K:
W266701-20KG-K:4548173971308
W266701-BULK:
W266701-1KG:
W266701-1KG-K:4548173971292
W266701-SAMPLE-K:
W266701-9KG:
W266701-20KG:
W266701-SAMPLE:
W266701-BULK-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Paweł Kwiatkowski et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(17) (2019-08-30)
Because of the bacterial drug resistance development, it is reasonable to investigate chemical compounds capable of preventing the spread of resistance to mupirocin (MUP), commonly used in staphylococcal eradication. The objective of the study was to verify the influence of
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 30, 55-55 (2005)
Organoleptic Characteristics of Flavor Materials
Mosciano, G.
Perfumer & Flavorist, 28, 77-77 (2003)
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
W266701-20KG-K4061837806902
W266701-9KG
W266701-9KG-K4061837806919
W266701-1KG
W266701-1KG-K4061837806896
W266701-20KG
W266701-SAMPLE
W266701-SAMPLE-K4061837515835