Merck
W210102
Sigma-Aldrich
Anisyl formate
≥90%, FCC, FG
別名:
4-Methoxybenzyl formate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
HCO2CH2C6H4OCH3
CAS番号:
分子量:
166.17
FEMA番号:
2101
EC Number:
欧州評議会番号:
354
MDL番号:
UNSPSCコード:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis 番号:
9.087
NACRES:
NA.21
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
認証
follows IFRA guidelines
法規制遵守
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FCC
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
アッセイ
≥90%
組成
contains IFRA restricted Anisyl Formate
屈折率
n20/D 1.523 (lit.)
bp
220 °C (lit.)
密度
1.035 g/mL at 25 °C (lit.)
アプリケーション
flavors and fragrances
文書
see Safety & Documentation for available documents
食物アレルゲン
no known allergens
香料中のアレルゲン
anise alcohol
官能
floral; sweet
SMILES記法
[H]C(=O)OCc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C9H10O3/c1-11-9-4-2-8(3-5-9)6-12-7-10/h2-5,7H,6H2,1H3
InChI Key
XPDORSROGAZEGY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
>235.4 °F - closed cup
引火点(℃)
> 113 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
W210102-5KG:
W210102-BULK-K:
W210102-1KG:
W210102-100G:
W210102-100G-K:4548173966762
W210102-5KG-K:
W210102-SAMPLE-K:
W210102-SAMPLE:
W210102-1KG-K:4548173966779
W210102-VAR-K:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)