アッセイ
≥99.0% (sum of enantiomers, GC)
光学活性
[α]20/D +100±2°, neat
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.484
bp
204-206 °C (lit.)
密度
0.97 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
food and beverages
フォーマット
neat
保管温度
2-8°C
SMILES記法
C[C@@H]1CCc2c(C)coc2C1
InChI
1S/C10H14O/c1-7-3-4-9-8(2)6-11-10(9)5-7/h6-7H,3-5H2,1-2H3/t7-/m1/s1
InChI Key
YGWKXXYGDYYFJU-SSDOTTSWSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
63661-BULK-F:
63661-5ML-F:
63661-VAR-F:
63661-1ML-F:
この製品を見ている人はこちらもチェック