アッセイ
≥81% (GC)
≥97.0% (mixture of isomers, GC)
光学活性
[α]/D -7.0±5°, neat
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
濃度
≤19% (isomenthone, minor component, GC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.449-1.451
bp
85-88 °C/12 mmHg (lit.)
密度
0.896 g/mL at 20 °C (lit.)
アプリケーション
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
フォーマット
neat
SMILES記法
CC(C)C1CCC(C)CC1=O
InChI
1S/C10H18O/c1-7(2)9-5-4-8(3)6-10(9)11/h7-9H,4-6H2,1-3H3
InChI Key
NFLGAXVYCFJBMK-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
156.2 °F - closed cup
引火点(℃)
69 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
95401-5ML:
95401-1ML:
95401-BULK:
95401-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック
プロトコル
-(+)-Limonene, purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC); Geranyl tiglate; α-Terpineol, natural, ≥96%, FCC, FG; Geranyl formate; α-Pinene
Cymene; 4,5,6,7-Tetrahydro-3,6-dimethylbenzofuran; Linalool; Menthol; Menthone; Menthyl acetate; Germacrene D; Bicyclogermacrene; Thymol