Merck
483265
Sigma-Aldrich
酢酸アンチモン(III)
99.99% trace metals basis
別名:
トリアセトキシスチビン, 酢酸アンチモン, 酢酸アンチモン(III)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3CO2)3Sb
CAS番号:
分子量:
298.89
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.99% trace metals basis
形状
solid
反応適合性
core: antimony
reagent type: catalyst
mp
126-131 °C (lit.)
密度
1.22 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=O)O[Sb](OC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/3C2H4O2.Sb/c3*1-2(3)4;/h3*1H3,(H,3,4);/q;;;+3/p-3
InChI Key
JVLRYPRBKSMEBF-UHFFFAOYSA-K
アプリケーション
  • アンチモン(III)と三座 O,E,O-配位子との新しい錯体:新しいアンチモン(III)錯体を探索し、その結合および材料科学における用途の可能性についての洞察を示しています(U Böhme, M Herbig, 2023)。
  • キサンテン合成触媒としての酢酸アンチモン(III):生物活性のある化合物の合成における触媒としての酢酸アンチモン(III)の使用について詳述し、有機化学におけるその効率を示しています(F Hakimi, A Hassanabadi, 2015)。
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
483265-BULK:
483265-VAR:
483265-500G:4548173159539
483265-100G:4548173159522
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Dandan Xie et al.
Nanoscale, 10(30), 14546-14553 (2018-07-20)
(Ag,Sn) co-doped Cu3SbSe4 nanocrystals are obtained via a facile microwave-assisted solvothermal method, and their thermoelectric properties are investigated in the temperature range from 300 K to 623 K. Sn-doping on Sb sites dramatically increases the carrier concentration and thus the
Yosra Chebbi et al.
Polymers, 11(3) (2019-04-10)
In this study, the synthesis of poly(ethylene furanoate) (PEF), catalyzed by five different catalysts-antimony acetate (III) (Sb Ac), zirconium (IV) isopropoxide isopropanal (Zr Is Ip), antimony (III) oxide (Sb Ox), zirconium (IV) 2,4-pentanedionate (Zr Pe) and germanium (IV) oxide (Ge
Wasim J Mir et al.
Scientific reports, 7(1), 9647-9647 (2017-08-31)
We investigate the potential use of colloidal nanoplates of Sb
Xiao-Ling Qu et al.
ChemSusChem, 12(22), 4927-4935 (2019-09-05)
Green synthesis of bioderived high-molecular-weight poly(ethylene 2,5-furandicarboxylate) (PEF) over metal-free catalysts is a significant challenge. This study focuses on PEF prepared from ethylene glycol and 2,5-furandicarboxylic acid (FDCA) through a direct esterification method with ecofriendly metal-free ionic liquids (ILs) as
Tianxin Bai et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 33(8), e2007215-e2007215 (2021-01-21)
The colloidal synthesis of a new type of lead-free halide quadruple-perovskite nanocrystals (NCs) is reported. The photoluminescence quantum yield and charge-carrier lifetime of quadruple-perovskite NCs can be enhanced by 96 and 77-fold, respectively, via metal alloying. Study of charge-carrier dynamics