Merck
311375
Sigma-Aldrich
塩化アンチモン(III)
ACS reagent, ≥99.0%
別名:
三塩化アンチモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SbCl3
CAS番号:
分子量:
228.12
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
eCl@ss:
38080204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.24
グレード
ACS reagent
蒸気密度
7.9 (vs air)
蒸気圧
1 mmHg ( 49 °C)
アッセイ
≥99.0%
フォーム
powder, crystals or chunks
反応適合性
reagent type: catalyst
core: antimony
不純物
≤0.05% insol. CHCl3
mp
73.4 °C (lit.)
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
As: ≤0.02%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.02%
Pb: ≤0.005%
SMILES記法
Cl[Sb](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Sb/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI Key
FAPDDOBMIUGHIN-UHFFFAOYSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Antimony(III) chloride (SbCl3) is a Lewis acid catalyst that is used in various organic reactions such as polymerization, Friedel-Crafts acylations, reductions with NaBH4, ring opening of epoxides, cleavage of trityl ethers, Biginelli and chlorination reactions. It is also used as a precursor to synthesize other antimony salts.
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
311375-VAR:
311375-500G:4548173133294
311375-100G:4548173133287
311375-5G:4548173133300
311375-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synthesis, structural characterization and cytotoxicity of the antimony (III) chloride complex with N, N-dicyclohexyldithiooxamide.
Ozturk II, et al.
Polyhedron, 52, 1403-1410 (2013)
Antimony (III) chloride-catalysed Biginelli reaction: a versatile method for the synthesis of dihydropyrimidinones through a different reaction mechanism
Cepanec I, et al.
Tetrahedron, 63(48), 11822-11827 (2007)
Antimony (III) chloride-catalyzed ring opening of epoxides with anilines.
Singh MC and Peddinti RK.
Tetrahedron Letters, 48(41), 7354-7357 (2007)
Nucleic acid related compounds. 79. Efficient conversions of thioethers to. alpha.-fluoro thioethers with DAST or DAST/antimony (III) chloride.
Robins MJ and Wnuk SF.
The Journal of Organic Chemistry, 58(15), 3800-3800 (1993)
T Gebel
Mutation research, 412(3), 213-218 (1998-05-26)
Arsenic and antimony are two semimetals sharing some chemical as well as toxicological properties. Both elements are clastogenic but not point mutagenic in their trivalent state of valency. Environmental exposure to arsenic was proven to be associated with increased rates