Merck
1.07838
Supelco
Antimony(III) chloride
for analysis EMSURE® ACS
別名:
Antimony(III) chloride, Antimonous acid, Antimony trichloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Cl3Sb
CAS番号:
分子量:
228.12
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
EC Index Number:
233-047-2
NACRES:
NA.21
グレード
ACS reagent
品質水準
蒸気圧
0.16 hPa ( 20 °C)
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (bromometric)
フォーム
solid
不純物
≤0.005% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.02% Matter insoluble in chloroform
bp
233 °C/1013 hPa
mp
73 °C
溶解性
931 g/L (Hydrolysis)
密度
3.14 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1600 kg/m3
微量陰イオン
sulfate (SO42-): ≤0.005%
微量陽イオン
As: ≤0.005%
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.003%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/C22H23ClN2O8.3ClH.Sb/c1-21(32)7-6-8-15(25(2)3)17(28)13(20(24)31)19(30)22(8,33)18(29)11(7)16(27)12-10(26)5-4-9(23)14(12)21;;;;/h4-5,7-8,15,26-27,31-33H,6,24H2,1-3H3;3*1H;/q;;;;+3/p-3/b20-13+;;;;/t7-,8-,15-,21-,22-;;;;/m0..../s1
InChI Key
LIARQHHWPMTMFO-CRPMINNHSA-K
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
  • Syntheses and characterization of novel antimony (III) and bismuth (III) derivatives containing β-enamino ester along with antimicrobial evaluation, DFT calculation, and cytotoxic study.: This study involved the synthesis and characterization of novel antimony(III) chloride derivatives. The research highlighted its applications in antimicrobial evaluation, density functional theory (DFT) calculations, and cytotoxic studies, demonstrating the compound′s potential in developing new antimicrobial agents (Sangwan et al., 2024).
関連事項
Replaces: AX1675
アナリシスノート
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Matter insoluble in chloroform: ≤ 0.02 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
As (Arsenic): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.003 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
CorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2