Merck
213314
Sigma-Aldrich
Antimony(III) ethoxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sb(OC2H5)3
CAS番号:
分子量:
256.94
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
フォーム
liquid
組成
Sb, 46.6-48.1% iodometric
Sb, 46.6-48.1% titration (by iodine)
反応適合性
core: antimony
reagent type: catalyst
屈折率
n20/D 1.495 (lit.)
密度
1.513 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Sb](OCC)OCC
InChI
1S/3C2H5O.Sb/c3*1-2-3;/h3*2H2,1H3;/q3*-1;+3
InChI Key
JGOJQVLHSPGMOC-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
FlameExclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Liq. 3
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
140.0 °F - closed cup
引火点(℃)
60 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
213314-VAR:
213314-BULK:
213314-25G:4548173116228
213314-5G:4548173116235
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Jinchun Qiu et al.
The journal of physical chemistry. A, 120(46), 9257-9269 (2016-10-22)
Density functional theory calculations were used to design an anion receptor that utilizes antimony(III) secondary bonding interactions. Calculations were performed on promising motifs found in the chemical literature where two antimony sites were found in close proximity to a halide