Merck
202649
Sigma-Aldrich
酸化アンチモン(III)
99.999% trace metals basis
別名:
三酸化二アンチモン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
Sb2O3
CAS番号:
分子量:
291.52
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
eCl@ss:
38080202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
powder
bp
1550 °C (lit.)
mp
655 °C (lit.)
SMILES記法
O=[Sb]O[Sb]=O
InChI
1S/3O.2Sb
InChI Key
ADCOVFLJGNWWNZ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
トルエンからベンゾニトリル、もしくはプロピレンからアクリロニトリルなどへの変換反応に用いられる選択的アンモ酸化触媒を、V2O5, Sb2O3と高純度過酸化水素からゾル-ゲル法によって合成しました
特徴および利点
新規材料の作製に用いられます。J. Am. Soc. 1995, 78, 1179. J. Mater. Chem. 1995, 5, 75.
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
202649-BULK:
202649-10G:4548173113661
202649-VAR:
202649-50G:4548173113678
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Brazdil, J.F. et al.
Chemistry of Materials, 10, 4100-4100 (1998)
P M Hext et al.
Journal of applied toxicology : JAT, 19(3), 205-209 (1999-06-11)
Diets containing antimony trioxide were fed to male and female Wistar rats of the Alpk:APSD strain over 90 days. Dose levels were 0 (control), 1000, 5000 and 20,000 ppm (equivalent to mean daily doses of 84, 421 and 1686 mg
Delia Cavallo et al.
Environmental and molecular mutagenesis, 40(3), 184-189 (2002-10-02)
The growing use of antimony (Sb) compounds in industry and the consequent increase in the number of exposed workers make it important to carry out a health risk assessment. The main goal of this study was to assess the genotoxicity
G P White et al.
Journal of occupational medicine. : official publication of the Industrial Medical Association, 35(4), 392-395 (1993-04-01)
An employee at a brazing rod manufacturing plant developed a generalized eruption of follicular papules and pustules. His job tasks included breaking up antimony ingots and melting the pieces in a crucible; he was exposed to antimony metal dust and
Ivo Iavicoli et al.
Journal of trace elements in medicine and biology : organ of the Society for Minerals and Trace Elements (GMS), 16(1), 33-39 (2002-03-07)
Antimony trioxide (Sb2O3) is used as a flame retardant in the textile industry. We carried out a study in a factory for the evaluation of antimony (Sb) occupational exposure and urinary levels in workers exposed to Sb2O3. Urinary levels and