Merck
1.07836
Supelco
Antimony(III) oxide
for analysis EMSURE®
別名:
Antimony(III) oxide, di-Antimony trioxide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O3Sb2
CAS番号:
分子量:
291.52
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
EC Index Number:
215-175-0
NACRES:
NA.21
アッセイ:
≥99.0% (bromometric)
フォーム:
solid
溶解性:
2.70 mg/L
蒸気圧
13.3 hPa ( 660 °C)
品質水準
製品種目
EMSURE®
アッセイ
≥99.0% (bromometric)
フォーム
solid
有効性
>34600 mg/kg LD50, oral (Rat)
不純物
≤0.01% Substances insoluble in hydrochloric acid
≤0.05% Substances soluble in water
bp
1550 °C/1013 hPa
mp
656 °C (sublimed)
溶解性
2.70 mg/L
密度
5.4 g/cm3
かさ密度
800‑1300 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
微量陽イオン
As: ≤0.03%
Ca: ≤0.002%
Cu: ≤0.002%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.002%
Na: ≤0.002%
Pb: ≤0.025%
保管温度
2-30°C
InChI
1S/3O.2Sb/q3*-2;2*+3
InChI Key
GHPGOEFPKIHBNM-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アナリシスノート
Assay (bromometric): ≥ 99.0 %
Substances insoluble in hydrochloric acid: ≤ 0.01 %
Substances soluble in water: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.05 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.01 %
As (Arsenic): ≤ 0.03 %
Ca (Calcium): ≤ 0.002 %
Cu (Copper): ≤ 0.002 %
Fe (Iron): ≤ 0.003 %
K (Potassium): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.002 %
Pb (Lead): ≤ 0.025 %
法的情報
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1