Merck
86625
Supelco
テトラエチルアンモニウムヘキサフルオロホスファート
for electrochemical analysis, ≥99.0%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(C2H5)4N(PF6)
CAS番号:
分子量:
275.22
Beilstein:
3748868
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
26111700
PubChem Substance ID:
NACRES:
NB.61
グレード
for electrochemical analysis
品質水準
アッセイ
≥99.0% (T)
≥99.0%
形状
crystals
mp
≥300 °C (lit.)
溶解性
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES記法
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI Key
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
更なる情報は、 Sensor Applications portal をご覧ください。
アプリケーション
支持電解質
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
86625-25G:
86625-VAR:
86625-5G:
86625-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)